2-(3,5-Dichlorophenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346288-1G
APOSOR346288-1GEA
21.9
EUR
APOSOR346288-1G
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetonitrile
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅Cl₂N Molecular Weight: 186,0380 g/mol Schmelzpunkt: 139…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923674 CAS-Nummer: 52516-37-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |