4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR346289-1G
APOSOR346289-1GEA
0
EUR
APOSOR346289-1G
4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
Formel:
C₈H₈OS Molecular Weight: 152,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20286588 CAS-Nummer: 123293-62-9 |