3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346292-500MG
APOSOR346292-500MGEA 0 EUR
APOSOR346292-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₄ClNO₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21362487
CAS-Nummer: 1355334-86-9