3-Chloro-4-(propane-2-sulphonyl)-thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346300-1G
APOSOR346300-1GEA
0
EUR
APOSOR346300-1G
3-Chloro-4-(propane-2-sulphonyl)-thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(propane-2-sulphonyl)-thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₉ClO₄S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084961 CAS-Nummer: 175202-26-3 |