1-Chloro-2-isopropylsulphanyl-3-nitro-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR346304-1G
APOSOR346304-1GEA
0
EUR
APOSOR346304-1G
1-Chloro-2-isopropylsulphanyl-3-nitro-benzene
1-Chloro-2-isopropylsulphanyl-3-nitro-benzene
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂S Molecular Weight: 231,699 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01312757 CAS-Nummer: 178551-27-4 |