(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346308-1G
APOSOR346308-1GEA 0 EUR
APOSOR346308-1G
(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
Formel: C₁₇H₁₅NO
Molecular Weight: 249,307 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21362495
CAS-Nummer: 1355334-89-2