2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
OR346309-1G
APOSOR346309-1GEA
0
EUR
APOSOR346309-1G
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O₂S Molecular Weight: 213,04 g/mol Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657208 CAS-Nummer: 98026-88-1 UN: 3261 ADR: 8,III |