6-Chloro-5-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346310-1G
APOSOR346310-1GEA 0 EUR
APOSOR346310-1G
6-Chloro-5-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
6-Chloro-5-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09881190
CAS-Nummer: 37105-10-5
UN: 3261
ADR: 8,II