3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346317-500MG
APOSOR346317-500MGEA
340
EUR
APOSOR346317-500MG
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NOS Molecular Weight: 203.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573495 CAS-Nummer: 1401522-01-7 |