2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346318-500MG
APOSOR346318-500MGEA
0
EUR
APOSOR346318-500MG
2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NOS Molecular Weight: 203,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573496 CAS-Nummer: 1401521-99-0 |