Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346325-1G
APOSOR346325-1GEA 0 EUR
APOSOR346325-1G
Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Formel: C₆H₆N₂OS
Molecular Weight: 154,190 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368518
CAS-Nummer: 349480-74-6