Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate methyll ester, Methyl 6-(hydroxymethyl)nicotinate, 6-(Hydroxymethyl)nicotinic acid methyll ester, Methyl 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR346326-1G
APOSOR346326-1GEA
122
EUR
APOSOR346326-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinat 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formel:
C₈H₉NO₃ Schmelzpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00643821 CAS-Nummer: 56026-36-9 |