4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR346329-1G
OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA
72.5
EUR
APOSOR346329-1G
APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137433 CAS-Nummer: 3235-04-9 |