2-Mercapto-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346334-1G
APOSOR346334-1GEA
0
EUR
APOSOR346334-1G
2-Mercapto-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol
2-Mercapto-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol
Formel:
C₇H₈N₂OS₂ Molecular Weight: 200,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573501 CAS-Nummer: 150787-17-0 |