(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl)-acetic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346336-1G
APOSOR346336-1GEA
0
EUR
APOSOR346336-1G
(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl)-acetic acid methyl ester
(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl)-acetic acid methyl ester
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18417615 CAS-Nummer: 28488-99-5 |