1-Methyl-3-(2-nitro-phenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346341-1G
APOSOR346341-1GEA
0
EUR
APOSOR346341-1G
1-Methyl-3-(2-nitro-phenyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-(2-nitro-phenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂ Molecular Weight: 203,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573508 CAS-Nummer: 305811-47-6 |