4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Isopropylhydrazinecarbothioamide
OR346343-1G
APOSOR346343-1GEA
0
EUR
APOSOR346343-1G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₄H₁₁N₃S Molecular Weight: 133,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025144 CAS-Nummer: 13431-36-2 |