2-Bromo-N-phenyl-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-N-phenylacetamide
OR346345-1G
APOSOR346345-1GEA
0
EUR
APOSOR346345-1G
2-Bromo-N-phenyl-acetamide
2-Bromo-N-phenyl-acetamide
Formel:
C₈H₈BrNO Molecular Weight: 214,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462518 CAS-Nummer: 5326-87-4 |