1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346348-1G
APOSOR346348-1GEA
0
EUR
APOSOR346348-1G
1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formel:
C₉H₁₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01718890 CAS-Nummer: 88475-55-2 |