5-Bromo-nicotinamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346352-1G
APOSOR346352-1GEA 203 EUR
APOSOR346352-1G
5-Bromo-nicotinamidine hydrochloride
5-Bromo-nicotinamidine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrN₃·ClH
Molecular Weight: 236,497 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24386136
CAS-Nummer: 1431555-24-6