4-Methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346355-1G
APOSOR346355-1GEA
751
EUR
APOSOR346355-1G
4-Methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂S Molecular Weight: 143,164 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09965921 CAS-Nummer: 15901-61-8 |