6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346358-1G
APOSOR346358-1GEA
0
EUR
APOSOR346358-1G
6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
Formel:
C₁₀H₈N₂S Molecular Weight: 188,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09039301 CAS-Nummer: 51841-95-3 |