4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
OR346361-1G
APOSOR346361-1GEA
136
EUR
APOSOR346361-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09056814 CAS-Nummer: 307313-03-7 |