2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346362-1G
APOSOR346362-1GEA
0
EUR
APOSOR346362-1G
2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride
2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663676 CAS-Nummer: 18637-00-8 |