(4-Chloro-3-hydroxy-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (4-chloro-3-hydroxyphenyl)carbamate
OR346370-500MG
APOSOR346370-500MGEA
0
EUR
APOSOR346370-500MG
(4-Chloro-3-hydroxy-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Chloro-3-hydroxy-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO₃ Molecular Weight: 243,687 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09951954 CAS-Nummer: 345893-27-8 |