(4-Isocyanatomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346371-1G
APOSOR346371-1GEA
0
EUR
APOSOR346371-1G
(4-Isocyanatomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Isocyanatomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25562989 CAS-Nummer: 202979-20-2 |