2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR346379-1G
APOSOR346379-1GEA 751 EUR
APOSOR346379-1G
2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile 95+%
2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₆ClN₃
Molecular Weight: 191,617 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234907
CAS-Nummer: 150613-50-6