5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346390-1G
APOSOR346390-1GEA
243
EUR
APOSOR346390-1G
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole
Formel:
C₈H₆N₂S Molecular Weight: 162,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014090 CAS-Nummer: 18212-29-8 |