5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346423-1G
APOSOR346423-1GEA
345
EUR
APOSOR346423-1G
5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde 95+%
5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142856 CAS-Nummer: 1208081-72-4 |