4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346429-250MG
APOSOR346429-250MGEA
42.2
EUR
APOSOR346429-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥97%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,136 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179580 CAS-Nummer: 16168-92-6 |