2-Chloro-4-phenyloxazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346432-500MG
APOSOR346432-500MGEA
261
EUR
APOSOR346432-500MG
2-Chloro-4-phenyloxazole 95+%
2-Chloro-4-phenyloxazole
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845044 CAS-Nummer: 445470-08-6 |