5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346454-1G
APOSOR346454-1GEA
393
EUR
APOSOR346454-1G
5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride 95+%
5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride
Formel:
C₆H₂BrCl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827961 CAS-Nummer: 78686-86-9 |