3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäurechlorid
OR346455-1G
APOSOR346455-1GEA
340
EUR
APOSOR346455-1G
3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid 95+%
3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molecular Weight: 249,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02628379 CAS-Nummer: 81324-61-0 |