3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346460-500MG
APOSOR346460-500MGEA
359
EUR
APOSOR346460-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₅NOS Molecular Weight: 127,164 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10700240 CAS-Nummer: 88511-32-4 |