5-Bromo-2-furoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromofuran-2-carbonyl chloride
OR346465-1G
APOSOR346465-1GEA
380
EUR
APOSOR346465-1G
5-Bromo-2-furoyl chloride 95+%
5-Bromo-2-furoyl chloride
Formel:
C₅H₂BrClO₂ Molecular Weight: 209,43 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424743 CAS-Nummer: 26726-16-9 |