1,4-Dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346471-1G
APOSOR346471-1GEA
345
EUR
APOSOR346471-1G
1,4-Dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
1,4-Dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01663880 CAS-Nummer: 13213-88-2 |