1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346472-1G
APOSOR346472-1GEA
497
EUR
APOSOR346472-1G
1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937067 CAS-Nummer: 13213-95-1 |