3-Bromomethyl-2,5-dichloropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346477-1G
APOSOR346477-1GEA
751
EUR
APOSOR346477-1G
3-Bromomethyl-2,5-dichloropyridine 95+%
3-Bromomethyl-2,5-dichloropyridine
Formel:
C₆H₄BrCl₂N Molecular Weight: 240,913 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16607532 CAS-Nummer: 1141990-05-7 |