3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)aniline
OR346481-1G
APOSOR346481-1GEA
497
EUR
APOSOR346481-1G
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20701923 CAS-Nummer: 875628-76-5 |