Benzofuran-7-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346485-1G
APOSOR346485-1GEA
345
EUR
APOSOR346485-1G
Benzofuran-7-carboxylic acid 95+%
Benzofuran-7-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000617 CAS-Nummer: 90484-22-3 |