4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346491-250MG
APOSOR346491-250MGEA
586
EUR
APOSOR346491-250MG
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₄BrNOS Molecular Weight: 206.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937097 CAS-Nummer: 89283-96-5 |