3-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346493-1G
APOSOR346493-1GEA
145
EUR
APOSOR346493-1G
3-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
3-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922946 CAS-Nummer: 1029145-99-0 UN: 3261 ADR: 8,III |