3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346503-250MG
APOSOR346503-250MGEA
0
EUR
APOSOR346503-250MG
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20527356 CAS-Nummer: 1236791-61-9 |