1,2-Dipiperidinoethane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346505-1G
APOSOR346505-1GEA
78.3
EUR
APOSOR346505-1G
1,2-Dipiperidinoethane 95+%
1,2-Dipiperidinoethane
Formel:
C₁₂H₂₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014644 CAS-Nummer: 1932-04-3 |