2,5-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346512-1G
APOSOR346512-1GEA
497
EUR
APOSOR346512-1G
2,5-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
2,5-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263848 CAS-Nummer: 6188-30-3 |