6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346514-1G
APOSOR346514-1GEA
318
EUR
APOSOR346514-1G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₆ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11868981 CAS-Nummer: 478264-00-5 |