O-(3-Methyl-butyl)-hydroxylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346525-1G
APOSOR346525-1GEA
497
EUR
APOSOR346525-1G
O-(3-Methyl-butyl)-hydroxylamine hydrochloride 95+%
O-(3-Methyl-butyl)-hydroxylamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 139,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02249339 CAS-Nummer: 19411-65-5 |