1-(6-Phenylpyridin-3-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(6-Phenyl-3-pyridinyl)ethanone
OR346534-1G
APOSOR346534-1GEA
294
EUR
APOSOR346534-1G
1-(6-Phenylpyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Phenylpyridin-3-yl)ethanone
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molecular Weight: 197,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404909 CAS-Nummer: 35022-79-8 |