2-(Chlormethyl)chinolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346537-1G
APOSOR346537-1GEA
122
EUR
APOSOR346537-1G
2-(Chlormethyl)chinolin 95+%
2-(Chloromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023999 CAS-Nummer: 4377-41-7 |