1-[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346547-1G
APOSOR346547-1GEA
253
EUR
APOSOR346547-1G
1-[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
1-[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel:
C₁₄H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404914 CAS-Nummer: 1215576-19-4 |